Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Carboxylate modified Magnetic Beads, hydrophobic
Codice prodotto. 11889782 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 mL
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11889782
Marca: Cytiva 44152105050450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Excellent for coupling oligos or proteins directly to beads. Their cauliflower-like structure gives Sera-Mag beads high binding capacity. The carboxyl groups on these single shell magnetite beads can be activated by standard EDC/EDAC chemistry to react with free amino groups, forming amide bonds.
  • High binding capacity
  • 1.0μm diameter
  • High carboxyl acid content for binding for binding DNA and proteins
  • Hydrophobic bead based on crosslinking requirements for the encapsulation layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 5% solids (50mg/mL)
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) DNA Sample Prep, Protein Purification
Quantità 1 L
Diametro (sistema metrico) 1 μm