Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnetic Beads
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Colloidally stable and will remain in suspension for extended periods of time in the absence of a magnetic field
- High binding capacity
- 1.0μm diameter
- High oligo dT content for mRNA binding
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 1% solids (10mg/mL) |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | mRNA Purification |
| Quantità | 100 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 1 μm |