Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G Magnetic Beads
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1mL
5mL
Descrizione
- Their cauliflower-like structure gives Sera-Mag beads high binding capacity
- Fast and easy IgA purification and IgG purification
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 1% solids (10mg/mL) |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Affinity Purification |
| Quantità | 5 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 1 μm |