Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin Magnetic Bead, medium biotin binding capacity
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Biotin Binding Capacity of 3500 to 4500pmol/mg beads
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 1% solids (10mg/mL) |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunoassays, cDNA Library Construction, Capture of Biotinylated Targets |
| Quantità | 1 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 1 μm |