Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin Magnetic Beads, low biotin binding capacity
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
Biotin Binding Capacity of 2500 to 3500pmol/mg beads
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 1% solids (10mg/mL) |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunoassays, cDNA Library Construction, Capture of Biotinylated Targets |
| Quantità | 100 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 1 μm |