Learn More
Cytiva SeraSil-Mag Silica Coated Superparamagnetic Beads
SeraSil-Mag beads for nucleic acid isolation deliver high purity DNA extraction in NGS applications.
95.18€ - 551.00€
Specifica
Concentrazione 20 mg/mL in water (0.05% sodium azide)
Content And Storage Room Temperature
Descrizione Storage Solution: Water + 0.05% sodium azide
Da utilizzare con (applicazione) Chaotropic salt chemistry and vortex mixing, roller mixing and sonication
Product Type Silica coated, core-shell structure
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16437655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
29357369
5 mL 400 nm diameter particles
114.22€
5mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16447655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
29357371
60 mL 400 nm diameter particle
551.00€
60mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16457655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
29357373
5 mL 700 nm diameter particle
95.18€
5mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16467655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
29357374
60 mL 700 nm diameter particle
460.00€
60mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Delivers high purity DNA extraction for highly sensitive applications where sample is scarce
  • These beads provide an optimal surface for nucleic acid binding with high performance and low background
  • High magnetization (60 emu/g) and strong binding capacity giving fast magnetic response (∼5 secs) and shorten time required for magnetic steps during isolation
  • Beads come in two sizes (submicroscale diameter 700 nm and 400 nm), offering choice based on surface requirements and high binding capacity due to the small sized particles
  • Beads are monodispersed with narrow size distribution for consistent, reproducible results
  • Silanol hydroxyl groups on the bead surface give efficient, high purity isolation of nucleic acids
  • Tested for microbial contamination
  • Good buoyancy stability (low sedimentation rate): beads remain well suspended and dispersed for over 90 mins (at 1 mg/mL concentration)
  • Specifica
    Specifica
    20 mg/mL in water (0.05% sodium azide)
    Storage Solution: Water + 0.05% sodium azide
    Silica coated, core-shell structure
    Room Temperature
    Chaotropic salt chemistry and vortex mixing, roller mixing and sonication