Learn More
Kautex™ Series 310 Safegrip 250mL HDPE Narrow Neck Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 234
Descrizione
- The neck of this bottle has been adapted to the standard glass closure DIN 32
- Manufactured from HDPE
- Natural color
- Applications include storage, packaging and transport
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Natural |
| Dimensioni (L x P x A) | 60 x 60 x 136 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 18.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Packaging, Transport, Storage |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 234/case |
| Certificazione/Conformità | DIN 32 |
| Forma | Pozzetti quadrati |