Learn More
Kautex™ HDPE, Series 350 Carboy
Click to view available options
:
60L; HDPE
Descrizione
- Natural color
- Blue printed graduation markings
- Screwed-on closure
- Comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
- Stopcock connections are available as accessories
- Applications include storage, transfer and transport
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 15.8 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 60 L |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 346 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage, Transport, Transfer |
| Graduazioni | Blue printed |
| Altezza (sistema metrico) | 823 mm |
| Include | Screw closure |
| Vedi altri risultati |