Learn More
Kautex™ HDPE, Series 350 Carboy
Codice prodotto. 17878157
Click to view available options
:
60L; HDPE
Codice prodotto. 17878157
Marca: Kautex™ 2000084136
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Storage, transport, transfer; Color: Natural
  • Natural color
  • Blue printed graduation markings
  • Screwed-on closure
  • Comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
  • Stopcock connections are available as accessories
  • Applications include storage, transfer and transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 15.8 gal.
Capacità (sistema metrico) 60 L
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo 50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 346 mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage, Transport, Transfer
Graduazioni Blue printed
Altezza (sistema metrico) 823 mm
Include Screw closure
Materiale HDPE
N. per custodia 2/Cs.
Product Type Carboy
Forma Round