Learn More
BINDER™ Incubatore CO2 serie CB, 170 l
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15964302 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Tensione:
200/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15964302
Marca: BINDER™ 90400132
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
BINDER CB è indicato per tutte le attività di incubazione sensibili e garantisce la migliore crescita cellulare. Grazie alla vasta gamma di opzioni e accessori, questo incubatore prodotto da BINDER affronta senza difficoltà anche approcci di coltivazione complessi o ambienti di crescita particolari in condizioni ipossiche.
  • Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 4 °C a 60 °C
  • Intervallo di umidità: da 90 a 95% UR
  • Intervallo di controllo della CO2: da 0 a 20% vol. di CO2
  • Intervallo di controllo dell'O2: da 0,2 a 20% vol. di O2 (versioni O e GO)
  • Intervallo di controllo alternativo dell'O2: da 10 a 95% vol. O2 (opzione per le versioni O e GO)
  • Collaudata tecnica anticontaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180 °C
  • Sensore di CO2 con tecnologia a infrarossi a fascio singolo, sterilizzabile ad aria calda
  • Getto di miscelazione gas CO2 con effetto Venturi
  • Controller touchscreen intuitivo
  • Registrazione dati interna e in formato aperto, leggibile tramite interfaccia USB
  • Sistema di umidificazione a doppia vaschetta ottimizzato con protezione anticondensa
  • 170 litri di spazio interno aggiuntivo con lo stesso ingombro esterno
  • Altezza di sovrapposizione di soli 1,80 m per un facile utilizzo dell'unità superiore
  • Sistema diagnostico automatizzato e a prova di errore della CO2 per la protezione del pH delle colture cellulari
  • Sistema DuoDoor™: lo sportello dell'unità e quello in vetro si possono aprire con una sola maniglia
  • Possibilità di bloccare la maniglia dello sportello
  • Interfaccia computer: Ethernet
  • Contatto per allarme a tensione zero
  • Sportello interno di sicurezza in vetro temperato a chiusura ermetica
  • Ripiani traforati in acciaio inox
  • Unità sovrapponibili con un adattatore
Specifica
Descrizione With O2 control
Capacità (sistema metrico) 170 L
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Intervallo di concentrazione O2 0.2 to 20%
Umidità relativa Da 90 a 95%
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 60°C
Tipo CO2 Incubator
Dimensioni interne (L x P x A) 560 x 600 x 505 mm
Dimensioni (L x P x A) 560 x 600 x 505 mm
Peso (sistema metrico) 95 kg
Tensione 200/240 V
Wattage 1.4 kw
Amperaggio 10 A
Frequenza 50/60 Hz
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis