Learn More
BINDER™ Incubatore CO2 serie CB, 170 l
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16227551 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
170 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16227551
Marca: BINDER™ 90400133
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CB è indicato per tutte le attività di incubazione sensibili e garantisce la migliore crescita cellulare.
  • Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 4 °C a 60 °C
  • Intervallo di umidità: dal 90 al 95 % u.r.
  • Intervallo di regolazione CO₂: 0-20 vol.-% di CO₂
  • Intervallo di regolazione O₂: 0,2-20 vol.-% di O₂ per versioni con regolazione O₂
  • Intervallo di regolazione O₂ alternativo: 10-95 vol.-% di O₂, opzione per versioni con regolazione O₂
  • Intervallo di regolazione dell’umidità: 50-95 % u.r. per versioni con umidificazione attiva
  • Collaudato sistema di anti-contaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180 °C
  • Sensore di CO₂ sterilizzabile ad aria calda con tecnologia agli infrarossi a fascio singolo
  • Iniettore con azione miscelante del gas CO₂ a effetto Venturi
  • Controller touch-screen a comando intuitivo
  • Registrazione interna dei dati rilevati e interfaccia USB leggibile in formato aperto
  • Sistema di umidificazione a doppia vasca ottimizzato con protezione anticondensa
  • Vano interno ampliato fino a 170 litri a fronte di identica superficie di contatto (rispetto al modello precedente)
  • Altezza di impilamento di 1,80 m per un facile utilizzo dell’apparecchio superiore
  • Sistema di autodiagnosi Fail Safe CO₂ per proteggere il pH delle colture cellulari
  • Sistema DuoDoor™: apertura dello sportello esterno e della porta in vetro con una maniglia
  • Maniglia sportello con dispositivo di blocco porta
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Contatto di allarme a potenziale zero
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG) a chiusura ermetica
  • 3 ripiani estraibili perforati in acciaio inox
  • Apparecchi impilabili con adattatore per impilamento
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 10 kg
Descrizione Incubatori a CO2
Capacità (sistema metrico) 170 L
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
N. di ripiani 3 std./6 max.
Intervallo di concentrazione O2 0,2-20 vol.-% di O₂
Umidità relativa 50 to 95%
Temperature Range (Metric) temperatura ambiente da più 4 °C a 60 °C
Tipo CO2 Incubator
Display LCD
Intervallo di umidità dal 90 al 95 % u.r.
Modello CB170-230V-F
Dimensioni interne (L x P x A) 560 x 600 x 505 mm
Dimensioni (L x P x A) 680 x 870 x 715 mm
Peso (sistema metrico) 95 kg
Tensione 240 V
Wattage 1,4 kW
Amperaggio 5,7 A
Frequenza 50/60 Hz