Learn More
Binder™ Serie CB Incubatori a CO2, con sterilizzazione ad aria calda e sensore CO2 sterilizzabile a caldo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17171391 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
4°C sopra la temperatura ambiente fino 60°C
6°C sopra la temperatura ambiente fino 60°C
Modello:
CB056-230 V-O
CB056-230V
Tipo:
Standard
With Oxygen Control
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17171391
Marca: Binder™ 90400167
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
BINDER CB è indicato per tutte le attività di incubazione sensibili e garantisce la migliore crescita cellulare. Qesto incubatore prodotto da BINDER affronta senza difficoltà anche approcci di coltivazione complessi o ambienti di crescita particolari in condizioni ipossiche.
Vantaggi
  • Minimo rischio di contaminazione con la sterilizzazione ad aria calda senza compromessi
  • Vano interno privo di ventilatore, facile da pulire, igienico senza strutture interne
  • Valori di pH stabili grazie ai sensori di CO2 con tecnica agli infrarossi senza deriva
  • Ridotta evaporazione del medium grazie all'elevata umidità e al rapido tempo di recupero
Caratteristiche importanti
  • Intervallo di temperatura: da +4 °C sopra la temperatura ambiente a +60 °C
  • Intervallo di umidità: dal 90 al 95% u.r.
  • Intervallo di regolazione di CO2: 0-20 vol.-% di CO2
  • Collaudato sistema anti-contaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180 °C
  • Sistema di umidificazione ottimizzato con protezione anticondensa
  • Iniettore con azione miscelante del gas CO2 a effetto Venturi
  • Sensore di CO2 sterilizzabile ad aria calda con tecnologia agli infrarossi a fascio singolo
  • Controller touch-screen a comando intuitivo
  • Registrazione interna dei dati rilevati, leggibile in formato aperto tramite interfaccia USB
  • Sistema Fail Safe CO2 per proteggere il pH delle colture cellulari
  • Sistema DuoDoor™: apertura dello sportello esterno e della porta in vetro con una maniglia
  • Porta interna in vetro di sicurezza a chiusura ermetica
  • Maniglia sportello con dispositivo di blocco porta
  • Camera interna senza giunzioni in acciaio inox
  • Ripiani perforati estraibili in acciaio inox
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero
  • Apparecchi impilabili con adattatore per impilamento
Attrezzatura opzionale
  • Versioni con intervallo di regolazione di O2 0,2-20 vol.-% di O2 oppure 10-95 vol.-% di O2
  • Porte in vetro a più comparti con ripiani speciali per la separazione spaziale degli esperimenti
  • Adattatore per impilamento per installazione sicura e a ingombro ridotto
  • Dispositivo esterno di commutazione bombola a gas per collegamento di due bombole a gas con fino a due incubatori
  • Multi Management Software APT-COM - gestione, registrazione e documentazione dei parametri dell'apparecchio
  • Servizi - ampia gamma di prestazioni di assistenza tecnica a garanzia di un corretto funzionamento dell'apparecchio
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Capacità (sistema metrico) 53 L
Temperature Range (Metric) 4°C sopra la temperatura ambiente fino 60°C
Tipo Standard
Display Display a colori LCD
Modello CB056-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 330 x 400 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 528 x 645 x 674 mm
Peso (sistema metrico) 53 kg
Tensione 230 V
Wattage 0, 8 kW
Amperaggio 3, 5 A
Frequenza 50/60 Hz