Learn More
Binder™ Serie CB Incubatori a CO2, con sterilizzazione ad aria calda e sensore CO2 sterilizzabile a caldo
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
4°C sopra la temperatura ambiente fino 60°C
6°C sopra la temperatura ambiente fino 60°C
Modello:
CB056-230 V-O
CB056-230V
Tipo:
Standard
With Oxygen Control
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Vantaggi
- Minimo rischio di contaminazione con la sterilizzazione ad aria calda senza compromessi
- Vano interno privo di ventilatore, facile da pulire, igienico senza strutture interne
- Valori di pH stabili grazie ai sensori di CO2 con tecnica agli infrarossi senza deriva
- Ridotta evaporazione del medium grazie all'elevata umidità e al rapido tempo di recupero
Caratteristiche importanti
- Intervallo di temperatura: da +4 °C sopra la temperatura ambiente a +60 °C
- Intervallo di umidità: dal 90 al 95% u.r.
- Intervallo di regolazione di CO2: 0-20 vol.-% di CO2
- Collaudato sistema anti-contaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180 °C
- Sistema di umidificazione ottimizzato con protezione anticondensa
- Iniettore con azione miscelante del gas CO2 a effetto Venturi
- Sensore di CO2 sterilizzabile ad aria calda con tecnologia agli infrarossi a fascio singolo
- Controller touch-screen a comando intuitivo
- Registrazione interna dei dati rilevati, leggibile in formato aperto tramite interfaccia USB
- Sistema Fail Safe CO2 per proteggere il pH delle colture cellulari
- Sistema DuoDoor™: apertura dello sportello esterno e della porta in vetro con una maniglia
- Porta interna in vetro di sicurezza a chiusura ermetica
- Maniglia sportello con dispositivo di blocco porta
- Camera interna senza giunzioni in acciaio inox
- Ripiani perforati estraibili in acciaio inox
- Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
- Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero
- Apparecchi impilabili con adattatore per impilamento
Attrezzatura opzionale
- Versioni con intervallo di regolazione di O2 0,2-20 vol.-% di O2 oppure 10-95 vol.-% di O2
- Porte in vetro a più comparti con ripiani speciali per la separazione spaziale degli esperimenti
- Adattatore per impilamento per installazione sicura e a ingombro ridotto
- Dispositivo esterno di commutazione bombola a gas per collegamento di due bombole a gas con fino a due incubatori
- Multi Management Software APT-COM - gestione, registrazione e documentazione dei parametri dell'apparecchio
- Servizi - ampia gamma di prestazioni di assistenza tecnica a garanzia di un corretto funzionamento dell'apparecchio
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 30 kg |
| Capacità (sistema metrico) | 53 L |
| Temperature Range (Metric) | 6°C sopra la temperatura ambiente fino 60°C |
| Tipo | With Oxygen Control |
| Display | Display a colori LCD |
| Modello | CB056-230 V-O |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 330 x 400 x 400 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 528 x 645 x 674 mm |
| Peso (sistema metrico) | 53 kg |
| Tensione | 230 V |
| Vedi altri risultati |