Learn More
BINDER™ Serie CB-S Solid.Line Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Modello:
CB-S170-230 V
CB-S260-230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da +6 °C sopra la temperatura ambiente a +50 °C
- Intervallo di umidità: dal 90 al 95% u.r.
- Autosterilizzazione ad aria calda a 180 °C
- Sistema di umidificazione con protezione anticondensa
- Iniettore con azione miscelante del gas CO2 a effetto Venturi
- Sensore di CO2 agli infrarossi
- Display LCD per la visualizzazione di temperatura e CO2, nonché informazioni supplementari e allarmi
- Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG) a chiusura ermetica
- Camera interna senza giunzioni in acciaio inox
- Ripiani estraibili perforati in acciaio inox
- Apparecchi impilabili con adattatore per impilamento
- Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Contatto di allarme a potenziale zero
- Compatibile all’impilamento con modello CB delle stesse dimensioni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Series CB-S - CO2 incubators with hot air sterilization and heat sterilizable CO2 sensor |
| Capacità (sistema metrico) | 170 L |
| Temperature Range (Metric) | Ambient +6° to 50°C |
| Display | LCD |
| Modello | CB-S170-230 V |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 560 x 505 x 600 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 680 x 715 x 870 mm |
| Peso (sistema metrico) | 90 kg |
| Tensione | 200/230 V |
| Amperaggio | 10 A |
| Vedi altri risultati |