Learn More
BINDER™ Series CBF CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization and Humidity Regulation
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Descrizione
This BINDER incubator is even suitable for complex cultivation experiments or individual environments with hypoxic conditions thanks to its comprehensive assortment of options and accessories.
- Contamination-safe humidification system without water pan
- Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
- Hot-air sterilizable CO2 sensor with single-beam infrared technology
- Seamless inner chamber made of stainless steel with flanges as shelf support system
- Fanless interior with Venturi CO2 gas mixing nozzle
- Intuitive touchscreen controller
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Troubleshooting system with visual and acoustic alarms
- Interfaces: Ethernet, USB, zero-voltage alarm contact
- Fail-safe CO2 system for protecting the pH of cell cultures
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 9.4 cu. ft. |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 22 lb. |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 10 kg |
| Descrizione | CBF260-230V-OZ, con regolazione di O2 0,2-20% e suddivisione in scompartimenti per terapia cellulare, Serie CBF - Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e regolazione dell’umidità, 267 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 267 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Tecnologia sensore CO2 | Sensore IR |
| Convection Type | Natural, Fanless Interior |
| Capacità | None |
| Vedi altri risultati |