Learn More
BINDER™ Serie CBF Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e regolazione dell’umidità
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
170 L
Modello:
CB170-230V-OF
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sistema di umidificazione a prova di contaminazione senza vaschetta dell’acqua
- Collaudato sistema anti-contaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180°C
- Sensore di CO2 sterilizzabile ad aria calda con tecnologia agli infrarossi a fascio singolo
- Camera interna senza giunzioni in acciaio inox con supporti per ripiani in forma di nervature
- Vano interno senza ventola con miscelatore di gas CO2 con Venturi
- Controller touch-screen a comando intuitivo
- Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
- Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero
- Sistema Fail Safe CO2 per proteggere il pH delle colture cellulari
Specifica
Specifica
| Descrizione | O2 Control 0.2 to 20% and Cell Therapy Compartmentalization |
| Capacità (sistema metrico) | 170 L |
| Temperature Range (Metric) | Ambient +5° to 60°C |
| Display | TFT Touch |
| Modello | CB170-230V-OF |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 560 x 505 x 600 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 685 x 815 x 870 mm |
| Peso (sistema metrico) | 95 kg |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 1.4 kW |
| Vedi altri risultati |