Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers, Gas-tight Option
Codice prodotto. 17804451 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Chambres BINDER FP Classic.Line Chambres de séchage et de chauffage
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17804451
Marca: BINDER™ 80122217
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The gas tight option model for Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers provides additional measures for the greatest possible impermeability to gas.
  • Accessory for Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers
Specifica
Descrizione Non associé à l’option de port d’accès ou d’éclairage intérieur.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chambres BINDER FP Classic.Line Chambres de séchage et de chauffage
Tipo Modèle à option étanche aux gaz
Modello Gas-Tight Option
Tensione 120/230 V