Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di programmazione
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
53 L
115 L
240 L
400 L
720 L
Dimensioni (L x P x A):
665 x 680 x 620 mm
835 x 755 x 705 mm
1095 x 845 x 850 mm
1290 x 875 x 1045 mm
1280 x 1065 x 1560 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 300 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 30 kg |
| Tipo di unità di controllo | Controller with time-segment and real-time programming |
| Descrizione | FP240-230V, standard, Serie FP Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata e con funzioni di programmazione, 240 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 240 L |
| Convection Type | Forced, APT.Line Technology |
| N. di ripiani | 2 std./7 max. |
| Temperature Range (Metric) | temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C |
| Tipo | Drying and Heating Chamber |
| Display | LED |
| Modello | FP240-230V |
| Vedi altri risultati |