Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di programmazione
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15622086 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
53 L
115 L
240 L
400 L
720 L
Dimensioni (L x P x A):
665 x 680 x 620 mm
835 x 755 x 705 mm
1095 x 845 x 850 mm
1290 x 875 x 1045 mm
1280 x 1065 x 1560 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15622086
Marca: BINDER™ 90100153
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La camera di prova dei materiali BINDER della serie FP offre una soluzione affidabile quando si richiedono tempi di essiccazione ridotti e un riscaldamento particolarmente rapido – anche a pieno carico.
  • Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 300 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Velocità della ventola regolabile
  • Aletta di scarico aria regolabile
  • Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 15 kg
Tipo di unità di controllo Controller with time-segment and real-time programming
Descrizione FP053-230V, standard, Serie FP Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata e con funzioni di programmazione, 53 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 53 L
Convection Type Forced, APT.Line Technology
N. di ripiani 2 std./5 max.
Temperature Range (Metric) temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C
Tipo Drying and Heating Chamber
Display LED
Modello FP053-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 340 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 665 x 680 x 620 mm
Peso (sistema metrico) 44 kg
Requisiti elettrici 230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 1.2 kw, 10 A
Tensione 230 V
Wattage 1,2 kW
Amperaggio 10 A
Frequenza 50/60 Hz