Learn More
BINDER™ Serie KB ECO - Incubatori refrigerati, con tecnologia Peltier eco-compatibile
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
247 L
700 L
1020 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura da 0°C a +70°C, (max. 28°C sotto la temperatura ambiente)
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Regolazione elettrica della temperatura grazie al modulo Peltier con cessione del calore di nuova concezione
- Porta interna in vetro di sicurezza
- Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
- 2 griglie inseribili in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone Ø 30 mm
- Display LCD per la visualizzazione della temperatura, nonché di informazioni supplementari e allarmi
- Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Autotest apparecchio per completa analisi dello stato
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 36 cu. ft. |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 99.2 lb. |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 45 kg |
| Descrizione | KBECO1020-230V, Standard, Serie KB ECO - Incubatori refrigerati con tecnologia Peltier eco-compatibile, 1020 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1020 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Tecnologia sensore CO2 | No Sensor |
| Convection Type | Forzata |
| Lighting | Nessuna illuminazione |
| Vedi altri risultati |