Learn More
BINDER™ Serie KBW - Camere di crescita, con luce
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
247 L
400L
698L
Dimensioni (L x P x A):
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da 0 °C fino a 70 °C
- Intervallo di temperatura con luce: da 5 °C fino a 60 °C
- 3 cassetti con illuminazione a posizionamento variabile dotati di 5 tubi fluorescenti ciascuno
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione per fasce orarie e in tempo reale con registrazione interna dei dati rilevati
- Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
- Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
- 3 griglie inseribili in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Riscaldamento sportello
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 14.1 cu. ft. |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 66.1 lb. |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 30 kg |
| Descrizione | KBW400-230V, standard, Serie KBW - Camere di crescita con luce, 400 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 400L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Lighting | Patented Lighting System |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| N. di ripiani | 3 std./12 max. |
| Tipo di spina | CEE |
| Vedi altri risultati |