Learn More
BINDER™ Serie KBWF - Camere di crescita, con luce e umidità
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15691207 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
247L
700L
Dimensioni (L x P x A):
945 x 850 x 1465 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15691207
Marca: BINDER™ 90200336
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Con la sua illuminazione naturale, il modello KBWF crea una distribuzione omogenea della luce. In questo modo, la camera climatica assicura condizioni di luce, temperatura e umidità costanti.
  • Intervallo di temperatura: da 0 °C fino a 70 °C
  • Intervallo di temperatura con luce: da 10 °C fino a 60 °C
  • Intervallo di umidità: dal 10 % u.r. fino all'80 % u.r.
  • 2 cassetti con illuminazione a posizionamento variabile dotati di 5 tubi fluorescenti ciascuno
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Velocità della ventola regolabile
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
  • Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
  • Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
  • Visualizzazione su monitor a colori LCD
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox
  • Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Riscaldamento sportello
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione KBWF240-230V, standard, Serie KBWF - Camere di crescita con luce e umidità, 247 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 247L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Patented Lighting System
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
N. di ripiani 2
Tipo di spina CEE
Umidità relativa 10 to 80% r.F.
Temperature Range (Metric) da 0°C a 70°C
Tipo Growth Chamber
Display TFT tattile
Modello KBWF240-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 650 x 485 x 785 mm
Dimensioni (L x P x A) 945 x 850 x 1465 mm
Peso (sistema metrico) 214kg
Tensione 200 V
Wattage 2,4 kW
Amperaggio 10,9 A
Frequenza 50Hz