Learn More
BINDER™ Series KMF - Constant Climate Chamber with Expanded Temperature/Humidity Range
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15621489 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Modello:
KMF115-230V
Tensione:
115/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15621489
Marca: BINDER™ 90200341
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The BINDER KMF ensures absolutely constant test conditions throughout the testing area. A big advantage of this constant climate chamber is its low space requirement and flexibility in terms of water supply. The wide temperature and humidity range make this constant climate chamber ideally suited for stress testing series.
  • Intervallo di temperatura: da -10 °C fino a 100 °C
  • Intervallo di umidità ampliato: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
  • Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
  • Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
  • Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Riscaldamento sportello
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3.6 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) ripiano 30kg
Descrizione KMF115-230V, standard, Serie KMF - Camere climatiche per test di stabilità Con intervallo di temperatura / di umidità ampliato, 102 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 102L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting No Lighting
Materiale Steel
N. di ripiani 1 std./5 max.
Tipo di spina CEE 7/7
Umidità relativa 10 to 98%
Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura -10°C asopra la temperatura ambiente fino 100°C
Tipo Humidity Test Chamber
Display TFT tattile
Modello KMF115-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 600 x 351 x 483 mm
Dimensioni (L x P x A) 900 x 705 x 1050 mm
Peso (sistema imperiale) 282.2 lb.
Peso (sistema metrico) 128 kg
Tensione 115/230 V
Wattage 2 kW
Amperaggio 16 A
Frequenza 50/60Hz