Learn More
BINDER™ Serie LIT MK - Camere per test di batterie con attrezzatura di sicurezza per rapidi cambi di temperatura
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17199124 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
228 L
734 L
Dimensioni (L x P x A):
1439 x 1040 x 1929 mm
1898 x 1186 x 2221 mm
Dissipazione di calore:
3000 W (at 25°C)
3600 W (at 25°C)
Heating Rate:
4 K
5 K
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17199124
Marca: BINDER™ 90200403
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Le camere LIT MK sono perfette per prove di fatica, prestazioni e invecchiamento nel controllo qualità o nella produzione di batterie. A garanzia della massima sicurezza, tutte le camere sono dotate di un dispositivo di rilevamento e di spegnimento degli incendi.
Vantaggi
  • Sicurezza garantita grazie a una gamma completa di misure di protezione
  • Condizioni climatiche omogenee grazie alla camera di preriscaldamento APT.line™
  • Programmazione e rilevamento dei dati completi
  • Buona visuale sui campioni grazie a un’ampia finestra di controllo riscaldata
Caratteristiche importanti
  • Intervallo di temperatura: da -40 °C a +110 °C
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente di classe 2 con temperatura impostata di +120 °C
  • Serranda di sovrapressione reversibile in acciaio inox, montata sull’apparecchio in posizione centrale superiore
  • Dispositivo di chiusura sportello ampliato con fermi rafforzati
  • Monitoraggio dei valori di CO, H2, O2 e della temperatura nell’atmosfera del vano di prova
  • Dispositivo di intertizzazione
  • Dispositivo di spegnimento degli incendi a CO2
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione LED del vano interno
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Foro di accesso con tappo in silicone (modello 240) 50 mm, a sinistra
  • 2 fori di accesso con tappo in silicone (modello 720) 80 mm, a sinistra e a destra
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile di classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • Interfaccia computer: Ethernet
  • Presa 230 V sull'elemento di comando laterale a destra
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox, a posizionamento libero
  • Fluido refrigerante senza CFC R-452A
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
  • TÜV SÜD certifica che le camere per test di batterie LIT MK 240 e LIT MK 720 sono idonee per la classe di pericolosità EUCAR livello 6
Attrezzatura opzionale
  • Dispositivo elettromeccanico di chiusura sportello
  • Fori di accesso supplementari di diversa grandezza e ubicazione
  • Multi Management Software APT-COM - gestione, registrazione e documentazione dei parametri dell’apparecchio
  • Servizi - ampia gamma di prestazioni di assistenza tecnica a garanzia di un corretto funzionamento dell’apparecchio
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 40 kg
Tipo di unità di controllo Touchscreen
Uscite dati Ethernet, USB
Descrizione LITMK720-400V, standard, Serie LIT MK - Camere per test di batterie con attrezzatura di sicurezza per rapidi cambi di temperatura, 734 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 734 L
Materiale camera Acciaio inox
Convection Type APT.Line Technology
Lighting LED
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
N. di ripiani 1
Tipo di spina CEE 16/6H 5-pin
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Tipo Battery Test Chamber
Display TFT tattile
Door Style Single door
Da utilizzare con (applicazione) Battery Testing
Dissipazione di calore 3600 W (at 25°C)
Heating Rate 4 K
Heat Up Time 60 min. from -40°C to +110°C
Modello LITMK720-400V
N. di sportelli 1
Linea di prodotti LIT MK
Refrigerante CFC-free refrigerant R-452 A
Uniformità termica 0.3 to 2.0 K
Warranty 2 Years
Dimensioni interne (L x P x A) 1200 x 600 x 1020 mm
Dimensioni (L x P x A) 1898 x 1186 x 2221 mm
Dimensions (LxWxH) Interior 600 x 1200 x 1020 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 769 kg
Peso (sistema metrico) 570 kg
Requisiti elettrici 400 V 3 ∼50 Hz
Tensione 400 V
Wattage 8,7 kW
Amperaggio 16 A
Frequenza 50 Hz