Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con estese funzioni di programmazione
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
53 L
115 L
240 L
400 L
720 L
Dimensioni (L x P x A):
635 x 665 x 780 mm
835 x 645 x 865 mm
1035 x 850 x 985 mm
1235 x 870 x 1190 mm
1235 x 970 x 1695 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 300 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Aletta dell'aria comandata da programma
- Controller colori LCD con programmazione per fasce temporali
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 4.1 cu. ft. |
| Materiale camera | acciaio inossidabile |
| Tipo di convezione | Forzata |
| Descrizione | M115-230V, standard, Serie M Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata e con estese funzioni di programmazione, 115 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 115 L |
| Temperatura (sistema metrico) | temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C |
| Tipo | Drying and Heating Chamber |
| Display | Display a colori LCD |
| Materiale | Acciaio inox |
| Carico ripiano max | 20 kg |
| Vedi altri risultati |