Learn More
Ohaus™ Accessori analizzatore di umidità
Codice prodotto. 15525039 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
Weight: 0.269 kg
Codice prodotto. 15525039
Marca: Ohaus™ 80252478
OHAUS™ Series MB Reusable Pan is suitable for use with MB90 AM, MB120 AM, MB27 AM, and MB23 AM Moisture Analyzers.
  • Accessory
  • For use with moisture analyzer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Larghezza (sistema metrico) 7 mm
Lingue Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX)
Quantità 3/Pk.
Peso (sistema metrico) 0.269 kg