Learn More
BINDER™ Serie VDL - Stufe di essiccazione a vuoto per solventi infiammabili
Una stufa di essiccazione a vuoto di sicurezza BINDER della serie VDL garantisce la massima sicurezza di essiccazione dei solventi organici ed è dotata di serie della certificazione TÜV/GS.
Specifica
Requisiti elettrici 230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 0.8 kw, 10 A
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 15 °C fino a 200 °C
  • Vano interno dell'apparecchio con conformità ATEX: Ex II 3/-G Ex h IIB T1-T3 Gc X
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • 2 ripiani espandibili in alluminio
  • Raccordo gas inerte
  • Pannello in vetro di sicurezza infrangibile, dotato di molle e sospeso nello sportello
  • Pannello strumentazione pressurizzato
  • Pressostato per abilitazione del riscaldamento < 125 mbar
  • Guarnizione ignifuga
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
Specifica
230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 0.8 kw, 10 A