Learn More
SERINC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | SERINC2 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16859794
|
Proteintech
20266-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16849794
|
Proteintech
20266-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The antibody is specific to SERINC2.
This magnesium-dependent enzyme catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the translocation of calcium from the cytosol to the sarcoplasmic reticulum lumen. Isoform 2 is involved in the regulation of the contraction/relaxation cycle. Wang Y. -G., Submitted (FEB-2001) to the EMBL/GenBank/DDBJ databases. Clark H. F., Genome Res. 13:2265-2270(2003). The MGC Project Team, Genome Res. 14:2121-2127(2004).Specifica
| SERINC2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q8K0E7, Q96SA4 | |
| 230779, 313057, 347735 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SERINC2 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| FKSG84, PRO0899, SERINC2, serine incorporator 2, TDE2, TDE2L, UNQ263/PRO300 | |
| Serinc2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |