Learn More
Thermo Scientific™ Serological Pipettes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Lunghezza (sistema metrico):
268 mm
272 mm
308 mm
341 mm
346 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 200
pezzi 5
pezzi 500
Descrizione
Choose from a broad selection of Thermo Scientific™ Serological Pipettes for daily lab work. These individually wrapped, sterile serological pipettes are ideal for aseptic liquid transfers.
- Color-coded pipettes and packaging for convenient volume selection
- Ensures dispensing accuracy of +/-2%
- Paper/plastic wrapping allowing for easy opening
- Manufactured with high quality virgin resins
- Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
- Non-pyrogenic
- Non-cytotoxic
- DNase/RNase free
- Human DNA free
- BSE/TSE free
Specifica
Specifica
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduazioni | Yes |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 346 mm |
| Tipo | Serological pipette |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipet Controller |