Learn More
Thermo Scientific™ Serological Pipettes
Codice prodotto. 17594715
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Lunghezza (sistema metrico):
268 mm
272 mm
308 mm
341 mm
346 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 200
pezzi 5
pezzi 500
Codice prodotto. 17594715
Marca: Thermo Scientific™ 170353T
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose from a broad selection of Thermo Scientific™ Serological Pipettes for daily lab work. These individually wrapped, sterile serological pipettes are ideal for aseptic liquid transfers.
  • Color-coded pipettes and packaging for convenient volume selection
  • Ensures dispensing accuracy of +/-2%
  • Paper/plastic wrapping allowing for easy opening
  • Manufactured with high quality virgin resins
  • Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • DNase/RNase free
  • Human DNA free
  • BSE/TSE free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Graduazioni Yes
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 268 mm
Tipo Serological pipette
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipet Controller