Learn More
Kartell™ Serrated Pestles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Altezza (sistema metrico):
230mm
235 mm
270mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PTFE head with Stainless Steel shaft
- For use with borosilicate mortar for sample crushing
- Ideal for tough materials such as tumors
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.5mm shaft |
| Product Type | Serrated Pestle |
| Materiale | PTFE (head) Stainless Steel (shaft) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tissue Grinder |
| Altezza (sistema metrico) | 270mm |
| Tipo | Serrated Pestle |