Learn More
Fisherbrand™ Serrated Plunger Head For PTFE Tissue Grinder
Codice prodotto. 10269751 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Lunghezza (sistema metrico):
230mm
235mm
270mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10269751
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with glass vessel for homogenizing tissue material. The serrated plunger for PTFE tissue grinder is made from pure PTFE.
Stainless steel shaft with PTFE plunger head
  • Ultra pure, no contamination
  • Standard clearance 0.15 to 0.25mm
  • Volumes stated are working volumes with the plunger in place
Specifica
Quantità 1 Each
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Materiale Stainless Steel Shaft with PTFE Plunger Head
Product Type Tissue Grinder Homogenizer
Da utilizzare con (applicazione) Particle size reduction
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tissue Grinder / Homogeniser, Glass Vessel
Lunghezza (sistema metrico) 230mm