Learn More
Fisherbrand™ Serrated Plunger Head For PTFE Tissue Grinder
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Lunghezza (sistema metrico):
230mm
235mm
270mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Each |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Stainless Steel Shaft with PTFE Plunger Head |
| Product Type | Tissue Grinder Homogenizer |
| Da utilizzare con (applicazione) | Particle size reduction |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tissue Grinder / Homogeniser, Glass Vessel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270mm |