missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serum Amyloid A1/A2 Antibody (SAA/326), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08412APC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Serum Amyloid A1/A2 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1/A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Serum Amyloid A1/A2 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PIG4;SAA;SAA1;SAA2;Serum amyloid A-1 protein;Serum amyloid A-2 protein;TP53I4 | |
| Recombinant full-length human Serum Amyloid A1/A2 (SAA) protein | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SAA/326 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 6288 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto