Learn More
Gravis Serum Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
15 mL
24 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 168
pezzi 224
pezzi 252
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 20 mm |
| Materiale | Glass |
| N. per confezione | 224Pack |
| Quantità | 224Pack |
| Formato | Flask |
| Finitura collo | 20mm |
| Product Type | Serum Flask |