Learn More
Interscience™ Set of Tygon™ Tubings for Pump Head
Codice prodotto. p-200009623
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.8 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 12818291
Marca: Interscience™ 513011
20 cm long Tygon™ tubings for use with DiluFlow and FlexiPump pump heads.
  • Transparent
  • Flexible Tygon™ tubing
Specifica
Product Type Pump Tubing
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Adding Tubing to Dilutor Pumps
Da utilizzare con (apparecchiatura) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro
Quantità 6 Tubings/Set
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm