Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Codice prodotto. 15325073 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
S9 DO Meter
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG23
SevenGo Duo SG68
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Canali:
1
2
Product Type:
Conductivity Meter
DO Meter
DO Portable Meter
Kit da campo
Kit elettrodi
Meter with BOD Kit
Meter with Bioethanol Kit
Meter with Electrode Kit
Meter with Field Kit
Meter with Field Kit, 2m Cable
Meter with Field Kit, 5m Cable
Meter with Food Kit
Meter with Light Kit
Meter with Standard Kit
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit Biotech
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit da campo
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit fluoruro
Solo misuratore (SG23)
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Meter
pH/Ion/DO/ORP Meter
pH/mV Meter
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15325073
Marca: METTLER TOLEDO™ 30207952
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
I misuratori portatili Seven2Go sono strumenti semplici e affidabili e sono progettati per fornire agli utenti dati rapidi e di qualità, funzionamento con una sola mano e lunga durata.
  • Il nuovo menu intuitivo garantisce l'uso immediato
  • Il comodo T-Pad velocizza la navigazione nei menu
  • Disposizione intelligente dei pulsanti, per una navigazione intuitiva
  • Riconoscimento automatico del sensore InLab ISM™ (Intelligent Sensor Management) e memorizzazione di ID del sensore, numero di serie e ultimi dati di calibrazione, riducendo quindi le possibilità di errore
  • Classe di protezione IP67 e resistenza alle cadute (Drop Test) rendono i misuratori resistenti a qualsiasi condizione atmosferica e adatti quindi ad ambienti critici e difficili
  • Calibrazione a 5 punti (pH)
  • Display LCD a segmenti
  • Quattro gruppi di tamponi predefiniti
  • Riconoscimento automatico del tampone
  • Metodi di calibrazione lineare e a segmenti
  • Con gruppo di tamponi definiti dall'utente
  • Capacità di registrazione dell'endpoint manuale e temporizzata
  • Esecuzione di misurazioni in serie a intervalli temporali definiti dall'utente
  • Segnalazione visiva dell'endpoint
  • Acquisizione automatica/manuale della temperatura
Specifiche:
  • Range di misurazione del pH: da -2 a 20
  • Risoluzione pH: 0.01/0.1
  • Precisione del pH: ±0.01
  • Range di misurazione ORP/Redox: da -1999 a +1999mV
  • Risoluzione ORP/Redox: 1
  • Precisione ORP/Redox: ±1
  • Unità: mV, mV rel.
  • Range di misurazione temperatura: da -5° a +105°C
  • Risoluzione della temperatura: 0.1°C
  • Precisione della temperatura: ±0.5°C
  • ISM: Versione Light
  • Dimensioni memoria: 200
  • Ingressi sensori: BNC (1012 ohm)/RCA (Cinch)
  • Alimentazione: Quattro batterie AA da 1.5 V o batteria NiMH acc. da 1.3 V
  • Ore di esercizio: da 250 a 400 ore
  • Dimensioni: 222 x 70 x 35mm
  • Peso: 270g
Applicazioni:
  • Kit S2-Standard: Ampia gamma di campioni, emulsioni e sospensioni incluse.
  • Kit S2-Field: Ampia gamma di campioni, emulsioni e sospensioni incluse; ideali per misurazioni istantanee.
  • Kit S2-Food: Campioni solidi e semi-solidi quali formaggi e carne.
  • Kit S2-Light: Per scopi accademici e didattici.
Kit disponibili:
  • Cat. N. 01-913-965, S2-Meter: Strumento, clip per elettrodi, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie
  • Cod. prod. 01-913-966, kit S2-Standard: Strumento, clip per elettrodi, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti di tamponi (pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00), istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-967, kit S2-Field: Strumento, clip per elettrodi, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti di tamponi (pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00), flaconi per calibrazione, custodia per trasporto uGo™ istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-968, kit S2-Food: Strumento, clip per elettrodi, InLab™ Solids Pro-IP67, sacchetti di tamponi (pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00), flaconi per calibrazione, custodia per trasporto uGo™ istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-969, kit S2-Light: Strumento, clip per elettrodi, InLab™ Versatile Pro, sacchetti di tamponi (pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00), istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (mV) ±1
Precisione (pH) ±0.01
Autonomia della batteria Da 250 a 400 ore
Tipo di batteria Quattro pile AA da 1.5 V o acc. NiMH da 1.3 V
Punti di calibrazione 5
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Punti dati 200
Canali 1
Tipo di display LCD
Protezione IP IP67
Measurement Modes pH
Intervallo (mV) Da -1999 a +1999  mV
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) 0.01 to 0.1
Temperature Range (Metric) Da -5° a +105 °C
Da utilizzare con (applicazione) Campioni solidi e semisolidi quali formaggi e carni.
Include Strumento, fascetta per elettrodo, InLab Solids Pro-IP67, sacchetti per tamponi (pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00), flaconi di calibrazione, custodia per il trasporto uGo, istruzioni operative, guida rapida, rapporto sui test, dichiarazione di conformità e bat
Modello Seven2Go S2
Product Type Meter with Food Kit
Risoluzione (mV) 1
Dimensioni (L x P x A) 222 x 70 x 35 mm
Peso (sistema metrico) 270 g