Learn More
Mettler Toledo™ Seven2Go S7 Conductivity Meter
Codice prodotto. 15315083 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Product Type:
S7 - Field Kit
S7 - Standard Kit
S7 - USP/EP Kit
S7 Conductivity Meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15315083
Marca: Mettler Toledo™ 30207961
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Instrument, LabX direct pH, USB cable, electrode clip, base accessory, operating instructions, quick guide, test report, declaration of conformity and batteries
The Seven2Go portables are engineered to provide users with fast quality data, one-handed operation, and durability, making them ideally suited for mobile applications in the laboratory, at-line, and outdoors.
  • Dust proof
  • Water proof
  • IP67 Rated
  • Compatible with a wide range of IP67-rated electrodes for any application
  • Compatible with our ISM electrodes that capture and save calibration data which is then automatically recognized by the meter once connected
  • EasyDirect software available for data transfer (model dependent) for Seven2Go Pro only
  • Rubber holster available for single-handed measurements
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (conduttività) ±0.5%
Precisione (Salinità) ±0.5%
Precisione (TDS) ±0.5%
Autonomia della batteria 200 to 250 hr.
Tipo di batteria 4 x 1.5 V AA or 1.3 V NiMH acc.
Punti di calibrazione 1
Costante di cella Manual entry
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Canali 1
Tipo di display Color Graphic
Protezione IP IP67
Measurement Modes Conductivity
Intervallo (conduttività) 0.01 μS/cm to 1000 mS/cm
Intervallo (pH) 0 to 14
Intervallo (resistività) 0.00 to 100.0 Mohm/cm
Intervallo (salinità) 0.00 to 42 psu
Intervallo (TDS) 0.01 mg/L to 600 g/L
Temperature Range (Metric) -5°C to +105°C
Da utilizzare con (applicazione) Not Applicable
Include Meter Only
Ingressi LTW 7-pin (sensor)
Modello Single channel; conductivity, TDS, salinity
Product Type S7 Conductivity Meter
Risoluzione (conduttività) 0.01
Risoluzione (salinità) 0.01 to 0.1
Risoluzione (TDS) 0.01 to 1
Compensazione della temperatura Automatic or Manual
Dimensioni (L x P x A) 222 x 70 x 35 mm
Peso (sistema metrico) 290 g