Learn More
Seward™ Rack per sacchetti Stomacher™
Click to view available options
Capacità:
10 sacchetti
Bags
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Stomacher 3500
Stomacher 400
Stomacher 400 lab blenders
Stomacher 80Biomaster
Dimensioni (L x P x A):
15 cm x 42 cm x 35 cm
30 x 11 x 12 cm
35 cm x 10 cm x 22 cm
8 cm x 10.5 cm x 19 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Help to organize sample bags
- Struttura in polimeri plastici di alto grado
- Offrono lo spazio perfetto per conservare e gestire i campioni nei sacchetti di Stomacher, garantendo un ambiente di lavoro più pulito e produttivo
- Perfetti per caricare i sacchetti con chiusura nell’incubatore prima dell’arricchimento
- Smontabili e pulibili facilmente con la maggior parte dei disinfettati da laboratorio (non autoclavabili)
Specifica
Specifica
| Product Type | Bag Rack |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Trasparente |
| Capacità | Bags |
| Materiale | Polymer |
| Posizioni | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | To prepare, store and transport samples in microbiology sample preparation |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stomacher 400 lab blenders |
| N. per confezione | 1 |
| Vedi altri risultati |