Learn More
Seward™ Rack per sacchetti Stomacher™
Codice prodotto. 11311434
Click to view available options
Capacità:
10 sacchetti
Bags
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Stomacher 3500
Stomacher 400
Stomacher 400 lab blenders
Stomacher 80Biomaster
Dimensioni (L x P x A):
15 cm x 42 cm x 35 cm
30 x 11 x 12 cm
35 cm x 10 cm x 22 cm
8 cm x 10.5 cm x 19 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11311434
Marca: Seward™ BA6090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Seward has developed a full range of Stomacher™ Accessories to help provide a safe and efficient working environment in your laboratory.
Help to organize sample bags
  • High-grade plastic polymer construction
  • Provide perfect storage for Stomacher bag sample handling for a cleaner, more productive work environment
  • Perfect for loading closure bags pre-enrichment into the incubator
  • Easily dismantled and cleaned with most lab disinfectants (not autoclavable)
Specifica
Product Type Bag Rack
Descrizione Sample bag rack (10 places)
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Trasparente
Capacità Bags
Materiale Polymer
Posizioni 10
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) To prepare, store and transport samples in microbiology sample preparation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stomacher 80Biomaster
N. per confezione 1
Quantità 1
Dimensioni (L x P x A) 30 x 11 x 12 cm
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Peso (sistema metrico) 0.9kg