Learn More
Seward™ Rack per sacchetti Stomacher™
Codice prodotto. 11865640
Click to view available options
Capacità:
10 sacchetti
Bags
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Stomacher 3500
Stomacher 400
Stomacher 400 lab blenders
Stomacher 80Biomaster
Dimensioni (L x P x A):
15 cm x 42 cm x 35 cm
30 x 11 x 12 cm
35 cm x 10 cm x 22 cm
8 cm x 10.5 cm x 19 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11865640
Marca: Seward™ BA6094
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Seward has developed a full range of Stomacher™ Accessories to help provide a safe and efficient working environment in your laboratory.
Help to organize sample bags
  • Struttura in polimeri plastici di alto grado
  • Offrono lo spazio perfetto per conservare e gestire i campioni nei sacchetti di Stomacher, garantendo un ambiente di lavoro più pulito e produttivo
  • Perfetti per caricare i sacchetti con chiusura nell’incubatore prima dell’arricchimento
  • Smontabili e pulibili facilmente con la maggior parte dei disinfettati da laboratorio (non autoclavabili)
Specifica
Product Type Bag Rack
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Capacità Bags
Materiale Polymer
Posizioni 3
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) To prepare, store and transport samples in microbiology sample preparation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stomacher 3500
N. per confezione 1
Quantità 1
Dimensioni (L x P x A) 15 cm x 42 cm x 35 cm
Peso (sistema metrico) 5kg