Learn More
Fisherbrand™ SFC-100 Series Upright Biological Microscope
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
SFC-100FLED con spina UE
Requisiti elettrici:
Da 220 a 240 V, spina UE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Optics made out of 100% optically coated glass, ensure crisp and clear image
- Choice of innovative cordless LED illumination, which produces no heat, or standard tungsten lighting system
- Complete metal construction guarantees long-term use in classroom
- Coarse and fine focusing system with tension adjustment
Specifica
Specifica
| Tipo di condensatore | Condensatore 0.65 N.A. con diaframma a iride e portafiltro |
| Descrizione | Microscopio monoculare con illuminazione al tungsteno SFC-100 FLED (spina UE) |
| Diaframma | Iride |
| Eyepiece | WF10X/18 mm con puntatore, bloccabile |
| Head Style | Monoculare |
| Tipo di illuminazione | Tungsteno 20 W |
| Potenza di ingrandimento | 40x, 100x, 400x |
| Modello | SFC-100FLED con spina UE |
| Tipi di obiettivo | DIN acromatico 4x, 10x, 40x |
| Product Type | Microscopio |
| Vedi altri risultati |