Learn More
Fisherbrand™ SFC-100 Series Upright Biological Microscope
Codice prodotto. p-6983015 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
SFC-100FLED con spina UE
Requisiti elettrici:
Da 220 a 240 V, spina UE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15234878
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal way to introduce students to the world of microscopy. Fisher Scientific™ SFC-100 Series Upright Biological Microscope have high quality optics, made out of 100% optically coated glass, and ensure a crisp and clear image.
  • Optics made out of 100% optically coated glass, ensure crisp and clear image
  • Choice of innovative cordless LED illumination, which produces no heat, or standard tungsten lighting system
  • Complete metal construction guarantees long-term use in classroom
  • Coarse and fine focusing system with tension adjustment
Specifica
Tipo di condensatore Condensatore 0.65 N.A. con diaframma a iride e portafiltro
Descrizione Microscopio monoculare con illuminazione al tungsteno SFC-100 FLED (spina UE)
Diaframma Iride
Eyepiece WF10X/18 mm con puntatore, bloccabile
Head Style Monoculare
Tipo di illuminazione Tungsteno 20 W
Potenza di ingrandimento 40x, 100x, 400x
Modello SFC-100FLED con spina UE
Tipi di obiettivo DIN acromatico 4x, 10x, 40x
Product Type Microscopio
Include Filtro blu e parapolvere
Revolver portaobiettivi Triplo revolver portaobiettivi con fermi a scatto
Design ottico Sistema ottico finito, 160 mm
Dimensioni (L x P x A) 17.5 x 13.5 x 36 cm (6.8 x 5.3 x 14.1 in)
Peso (sistema imperiale) 6.1 libbre
Peso (sistema metrico) 2.8 kg
Requisiti elettrici Da 220 a 240 V, spina UE
Tensione Da 220 a 240 V