Learn More
Cytiva SFM4Transfx-293 Media
Codice prodotto. 10257653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
6 x 1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. Quantità unitSize
10257653 6 x 1000 mL pezzi 6
10649783 500 mL 500mL
11536341 1000 mL 1000mL
3 options
Codice prodotto. 10257653
Marca: Cytiva SH30860.LS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Promote transfection using lipofection and support growth of HEK 293 cultures with HyClone™ SFM4Transfx-293 Media, a serum-free, animal-derived component free media.
  • ADCF
  • Supports high transfection efficiency
  • Metabolically designed for high cell yield and recombinant protein/vector production
  • Allows for direct or sequential adaptation
  • Component traceability
  • Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Product Type SFM4Transfx-293
Senza additivi No Glutamine, No Animal Derived Components
Quantità 6 x 1000 mL
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2° to 8°C