Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SGC Inlet Tapered Focus Liner
Codice prodotto. 12933991
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 12933991
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09205825
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Shimadzu instruments
Specifica
Quantità 25/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type GC Inlet Liner
Diametro (sistema metrico) interno 3.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm