Learn More
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Ferrules
Click to view available options
Diameter (English) Inside:
0.010 to 0.0098 in.
0.0125 in.
0.0177 to 0.0208 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Description
- Form strong grip with capillary column
- Maximum temperature: 300°C (572°F)
- Must retighten after initial temperature cycles
- Cannot be reused
- Preconditioned under nitrogen for low-bleed performance
Spécification
Spécification
| Tipo | Ferrule |
| Diameter (English) Inside | 0.010 to 0.0098 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | QP5000/5050 Standard MS Interface |
| Materiale | 15% Graphite, 85% Vespel |
| Diameter (Metric) Inside | 0.0039 to 0.025 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu