Learn More
SGE™ Ghiere riduttrici 15% grafite/85% Vespel™
Codice prodotto. 10075350
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
0.02 cm
0.03 cm
0.05 cm
0.08 cm
0.6 cm
0.63 cm
Lunghezza (sistema metrico):
0.37 cm
0.74 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.32 cm
0.64 cm
0.95 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10075350
Marca: SGE™ 0726702
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Mechanically robust for long lifetimes
  • Crea una forte tenuta con la colonna capillare
  • Temperatura massima: 300°C (572°F)
  • Va riserrato dopo i cicli di temperatura iniziali
  • Non può essere riutilizzato
  • Pre-condizionato con azoto per prestazioni a bleed ridotto
Specifica
Tipo Reducing Ferrule
Diameter (English) Inside 0.019 in.
Da utilizzare con (applicazione) GC
Lunghezza (sistema metrico) 0.74 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 0.64 cm
Materiale 15% Graphite, 85% Vespel
Diameter (Metric) Inside 0.05 cm