Learn More
SGE™ Ghiere riduttrici 15% grafite/85% Vespel™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inside:
0.02 cm
0.03 cm
0.05 cm
0.08 cm
0.6 cm
0.63 cm
Lunghezza (sistema metrico):
0.37 cm
0.74 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.32 cm
0.64 cm
0.95 cm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 10
Description
Mechanically robust for long lifetimes
- Crea una forte tenuta con la colonna capillare
- Temperatura massima: 300°C (572°F)
- Va riserrato dopo i cicli di temperatura iniziali
- Non può essere riutilizzato
- Pre-condizionato con azoto per prestazioni a bleed ridotto
Specifications
Specifications
| Tipo | Bussole riduttrici |
| Diameter (English) Inside | 0.019 pollici |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 0.37 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | Da 0.0177 a 0.0208 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.32 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Connessioni per interfaccia GC/MS Agilent technologies (Hewlett-Packard) e rilevatori/iniettori Perk |
| Materiale | 15% grafite, 85% Vespel |
| Diameter (Metric) Inside | 0.05 cm |