Learn More
SGE™ Ghiere riduttrici 15% grafite/85% Vespel™
Codice prodotto. 10340611
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
0.02 cm
0.03 cm
0.05 cm
0.08 cm
0.6 cm
0.63 cm
Lunghezza (sistema metrico):
0.37 cm
0.74 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.32 cm
0.64 cm
0.95 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10340611
Marca: SGE™ undefined
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Mechanically robust for long lifetimes
  • Crea una forte tenuta con la colonna capillare
  • Temperatura massima: 300°C (572°F)
  • Va riserrato dopo i cicli di temperatura iniziali
  • Non può essere riutilizzato
  • Pre-condizionato con azoto per prestazioni a bleed ridotto
Specifica
Tipo Bussole riduttrici
Diameter (English) Inside 0.0078 in.
Da utilizzare con (applicazione) GC
Lunghezza (sistema metrico) 0.37 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.12 in.
Larghezza (sistema metrico) 0.32 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent HP, Perkin Elmer™, Varian GC/MS, per l’uso con dadi SSNE lunghi SGE da 0.0625 pollici
Materiale 15% grafite, 85% Vespel
Diameter (Metric) Inside 0.02 cm