Learn More
SGE™ Ghiere riduttrici 15% grafite/85% Vespel™
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
0.02 cm
0.03 cm
0.05 cm
0.08 cm
0.6 cm
0.63 cm
Lunghezza (sistema metrico):
0.37 cm
0.74 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.32 cm
0.64 cm
0.95 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Mechanically robust for long lifetimes
- Crea una forte tenuta con la colonna capillare
- Temperatura massima: 300°C (572°F)
- Va riserrato dopo i cicli di temperatura iniziali
- Non può essere riutilizzato
- Pre-condizionato con azoto per prestazioni a bleed ridotto
Specifica
Specifica
| Tipo | Reducing Ferrule |
| Diameter (English) Inside | 0.248 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 0.74 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.37 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.95 cm |
| Materiale | 15% Graphite, 85% Vespel |
| Diameter (Metric) Inside | 0.63 cm |